Learn More
2-Cloro-2-metilbutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11479213 25 g 25 g
11469213 5 g 5 g
11489213 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11479213
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11703.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-36-5 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
2-Chloro-2-methylbutane is used as a solvent for the synthesis of other compounds and pentane. It is used in organic synthesis, Catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-2-metilbutano se utiliza como disolvente para la síntesis de otros compuestos y el pentano. Se usa en la síntesis orgánica, como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter etílico. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Evitar los extremos de temperatura y la luz solar directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-36-5
Fórmula molecular C5H11Cl
Peso molecular (g/mol) 106.593
Número MDL MFCD00000818
Clave InChI CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-amyl chloride, butane, 2-chloro-2-methyl, 2-methyl-2-chlorobutane, tert-pentyl chloride, 1,1-dimethylpropyl chloride, tertiary pentyl chloride, t-pentyl chloride, acmc-209mdc, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl-butane
PubChem CID 61143
Nombre IUPAC 2-cloro-2-metilbutano
SMILES CCC(C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2-methylbutane
Punto de fusión -73°C
Densidad 0.866
Punto de ebullición 85°C to 86°C
Temperatura de inflamación −10°C (14°F)
Índice de refracción 1.405
Cantidad 25 g
Número UN UN1107
Beilstein 1696930
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.6
Porcentaje de pureza 95%