Learn More
2-Cloro-3,4-dimetoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine is used in the preparation of 3, 4-dimethoxy-pyridine by using nickel(II) chloride hexahydrate and triphenylphosphine as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-3,4-dimetoxipiridina se utiliza en la preparación de 3, 4-dimetoxi-piridina al usar hexahidrato de cloruro de níquel (II) y trifenilfosfina como catalizador.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
El 2-cloro-3,4-dimetoxipiridina se utiliza en la preparación de 3, 4-dimetoxi-piridina al usar hexahidrato de cloruro de níquel (II) y trifenilfosfina como catalizador.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine |
Punto de fusión | 37°C to 42°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.6 |
Porcentaje de pureza | 97% |