Learn More
2-Cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491169
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 15491169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64119.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina se utiliza como intermedio en colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201593-90-0
Fórmula molecular C8H4ClF6N
Peso molecular (g/mol) 263.567
Número MDL MFCD04038716
Clave InChI JKUFETFGEJPHEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloroaniline, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chlorophenylamine, pubchem2938, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-aniline, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro aniline, 2-chloranyl-3,5-bis trifluoromethyl aniline, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 2757429
Nombre IUPAC 2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.595 g/mL
Índice de refracción 1.459
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 13730810
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido