Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid |
Punto de fusión | 152°C to 156°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 25 g |
Sinónimo | 2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, benzoic acid,2-chloro-4-fluoro-5-nitro, acmc-2099ln, 5-carboxy-4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2,2'-bithiophene-5,8'-diylbis trimethylstannane |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.55 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo |