Learn More
2-cloro-4-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. 10113400
Marca: Thermo Scientific Acros 154670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-65-6
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.6
Número MDL MFCD00007666
Clave InChI XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-methylaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 7°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1510g/mL
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5740 to 1.576
Cantidad 25 mL
Beilstein 12, 989
Gravedad específica 1.151
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.