Learn More
2-Cloro-4-nitrofenol, 96 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-nitrophenol |
Nombre de nota | 96% |
CAS | 619-08-9 |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 106.0°C to 112.0°C |
Color | Blanco a beige |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0353176 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 109720500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chloro-4-nitrophenol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Cloro-4-nitrofenol, 96 %, ACROS Organics™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido