Learn More
2-Cloro-4-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11465557 25 g 25 g
11475557 100 g 100 g
11485557 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11465557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23542.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-86-8
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007210
Clave InChI LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
PubChem CID 8491
Nombre IUPAC 2-cloro-1-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-nitrotoluene
Punto de fusión 62°C to 66°C
Punto de ebullición 260°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3457
Beilstein 1817924
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%