Learn More
Alcohol 2-cloro-4-(trifluorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15438435 250 mg 250 miligramos
15496187 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15438435
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33376.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56456-51-0
Fórmula molecular C8H6ClF3O
Peso molecular (g/mol) 210.58
Número MDL MFCD04972757
Clave InChI GMZPPTCATYZORA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzylalcohol, 2-chloro-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-chlor-4-trifluoromethyl-benzylalcohol, benzenemethanol,2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-chloro-4 trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 40427110
Nombre IUPAC [2-cloro-4-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 50°C to 52°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.58
Porcentaje de pureza 97%