Learn More
Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10048219
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 590371-81-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Número MDL MFCD08458125
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, acmc-1az7h, ksc269c2b, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
Clave InChI FZIJHEOXLKCIRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 225.55
PubChem CID 11770138
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 97%