Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10674755
2-Cloro-4-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674755
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10674755
Marca: Thermo Scientific Acros 397850050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33034-67-2
Fórmula molecular C5H2ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 182.53
Número MDL MFCD00115111
Clave InChI FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
PubChem CID 2773912
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5130g/mL
Punto de ebullición 60°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.513
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.53
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote341085 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number397850010,397850050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Cloro-4-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >