Learn More
2-Cloro-5,5-dimetil-1,3-ciclohexanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469115
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15469115
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51035.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7298-89-7 | C8H11ClO2 | 174.624 g/mol
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-5,5-dimetil-1,3-ciclohexanodiona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7298-89-7
Fórmula molecular C8H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 174.624
Número MDL MFCD00010502
Clave InChI VOBIHUAWDXUCPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodimedone, 2-chlorodimedone, monochlorodimedone, 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-dimethyl-4-chloro-3,5-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-chloro-5,5-dimethyl, monochlorodimedon
PubChem CID 122278
Nombre IUPAC 2-cloro-5,5-dimetilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1(CC(=O)C(C(=O)C1)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Punto de fusión 161°C to 164°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2326749
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.62
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione