Learn More
2-Cloro-5-hidroxi-3-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442429
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15442429 250 mg 250 miligramos
15432429 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15442429
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64986.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54232-03-0
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD11519295
Clave InChI UGDSWVXJJFIVAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyrdine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-hydroxy-3-picoline, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinol, 2-chloro-3-methyl-5-hydroxypyridine, pubchem12478, acmc-209len, 6-chloro-5-methylpyridine-3-ol
PubChem CID 12852015
Nombre IUPAC 6-cloro-5-metilpiridin-3-ol
SMILES CC1=CC(O)=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 97%