Learn More
2-cloro-5-nitropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
99.29€ - 276.38€
CAS | 4548-45-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H3ClN2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 158.54 |
Número MDL | MFCD00006240 |
Clave InChI | BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin |
PubChem CID | 78308 |
Nombre IUPAC | 2-cloro-5-nitropiridina |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10665332
|
Thermo Scientific Acros
109740250 |
25 g | Frasco de vidrio |
99.29€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10666934
|
Thermo Scientific Acros
109741000 |
100 g | Frasco de vidrio |
276.38€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4548-45-2 | |
158.54 | |
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
78308 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 |
C5H3ClN2O2 | |
MFCD00006240 | |
pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin | |
2-cloro-5-nitropiridina |
Especificaciones
2-Chloro-5-nitropyridine | |
98.5 | |
106°C to 110°C | |
Auténtico | |
C5H3ClN2O2 | |
MFCD00006240 | |
pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin | |
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-cloro-5-nitropiridina | |
78308 | |
99% |
4548-45-2 | |
100.0 | |
Amarillo a beige | |
98.5% min. (GC) | |
Cl(C5H3N)NO2 | |
20, I, 82 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 | |
158.54 | |
158.54 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
Si persiste la irritación ocular:Consultar a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 224-908-3
- 2-Chloro-5-nitropyridine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.