Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)bencilamina, 97 %
Código de producto. 11415907
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11415907 1 g 1 g
11425907 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11415907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24449.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15996-78-8
Fórmula molecular C8H8ClF3N
Peso molecular (g/mol) 210.60
Número MDL MFCD00190123
Clave InChI XOCMZYUQWVACMA-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzylamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzylamine, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzylamine, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzyl amine, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzyl amine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methylamine, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, pubchem4392, rarechem al bw 0385
PubChem CID 2736682
SMILES [NH3+]CC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Punto de ebullición 90°C to 94°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Olor Amine-like
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2835666
Nombre IUPAC [2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.6
Porcentaje de pureza 97%