Learn More
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11334046 1 g 1 g
11344046 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11334046
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19153.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22893-39-6 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22893-39-6
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD01631471
Clave InChI PDKWZFJSOMUXLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, pubchem7160, acmc-20anz9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778119
Nombre IUPAC ácido 2-[2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 112°C to 114°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2053702
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%