Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15446747
2-Cloro-5-(trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446747
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 15446747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33863.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 799557-87-2
Fórmula molecular C5H2ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 182.53
Número MDL MFCD13189478
Clave InChI AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)pirazina
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Punto de ebullición 85°C (112 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.53
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Cloro-5-(trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >