Learn More
2-Cloro-6-(triclorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432749
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15432749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66418.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 230.90 g/mol
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-6-(triclorometil)piridina es
Solubilidad
Soluble en 10 mg/ml de etanol.
Notas
Almacenar alejada de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1929-82-4
Fórmula molecular C6H3Cl4N
Peso molecular (g/mol) 230.90
Número MDL MFCD00072500
Clave InChI DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-trichloromethyl pyridine, nitrapyrin, n-serve, pyridine, 2-chloro-6-trichloromethyl, dowco-163, n-serve nitrogen stabilizer, caswell no. 217, nitrapyrine iso-french, unii-8pce86u01w, nitrapyrin ansi:bsi:iso
PubChem CID 16004
ChEBI CHEBI:81935
Nombre IUPAC 2-cloro-6-(triclorometil)piridina
SMILES ClC1=CC=CC(=N1)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Punto de fusión 60°C to 65°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 1618997
Información de solubilidad Soluble in 10mg/ml ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo