Learn More
2-cloro-L-fenilalanina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11486240
2-cloro-L-fenilalanina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486240
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 11486240
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27135.03
Solicitar formato a granel o personalizado
The largest gain in affinity of all tested unnatural amino acids was observed for 2-chloro-L-phenylalanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-L-fenilalanina presenta el mayor incremento en afinidad de todos los aminoácidos no naturales probados.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103616-89-3
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00077921
Clave InChI CVZZNRXMDCOHBG-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 2-chloro-l-phenylalanine, l-2-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 2-cl-oh, 2s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 2-chloro, l-2-chlorophe, l-2-chloro phenylalanine, s-2-chlorophenylalanine, ksc491q0l
PubChem CID 2761491
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=C(Cl)C=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-L-phenylalanine
Punto de fusión 196°C to 199°C
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-cloro-L-fenilalanina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >