Learn More
2-Cloro-n,n-dimetil-4-nitroanilina, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2811 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.62 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Forma física | Sólido |
Título del producto
2-Cloro-n,n-dimetil-4-nitroanilina, 96 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido