Learn More
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18054912
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent, selective A1 agonist
Potent and selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.8, 2300 and 42 nM for human A1, A2A and A3 receptors respectively; EC50 = 18800 nM for hA2B). Centrally active following systemic administration in vivo.
CAS 37739-05-2
Fórmula molecular C15H20ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 369.81
Número MDL MFCD00078574
Clave InChI XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
Sinónimo ccpa, 2-chloro-n6-cyclopentyladenosine, 2-chloro-n-cyclopentyladenosine, 2-chloro-n 6 cyclopentyladenosine, ccpa biochemistry, adenosine, 2-chloro-n-cyclopentyl, 3h ccpa, 3h-ccpa, 2r,3r,4s,5r-2-2-chloro-6-cyclopentylamino purin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2-chloro-n6-cyclopentyladenosine hemihydrate
PubChem CID 123807
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-[2-chloro-6-(cyclopentylamino)-9H-purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC3CCCC3)N=C(Cl)N=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.81
Porcentaje de pureza >98%