Learn More
2-Clorobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.70€ - 142.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 89-98-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5ClO |
Peso molecular (g/mol) | 140.57 |
Número MDL | MFCD00003304 |
Clave InChI | FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde |
PubChem CID | 6996 |
Nombre IUPAC | 2-clorobenzaldehído |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10357710
|
Thermo Scientific Acros
154610050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
37.70€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10501791
|
Thermo Scientific Acros
154611000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
38.60€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10285720
|
Thermo Scientific Acros
154612500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
50.90€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10153300
|
Thermo Scientific Acros
154615000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
85.70€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10635592
|
Thermo Scientific Acros
154610010 |
1 L | Frasco de vidrio |
142.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
89-98-5 | |
140.57 | |
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N | |
6996 | |
C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl |
C7H5ClO | |
MFCD00003304 | |
o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde | |
2-clorobenzaldehído |
Especificaciones
2-Chlorobenzaldehyde | |
89-98-5 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
209°C to 215°C | |
Auténtico | |
C7H5ClO | |
1.5650 to 1.567 | |
07, 233 | |
o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde | |
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N | |
2-clorobenzaldehído | |
6996 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
10°C to 11.5°C | |
1.2500g/mL | |
87°C | |
98.5% min. (GC) | |
ClC6H4CHO | |
MFCD00003304 | |
1.25 | |
Solubility in water: practically insoluble in water | |
C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl | |
140.57 | |
140.57 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca daños oculares graves.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 201-956-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CU5075000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Chlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only