Learn More
Ácido de 2-clorobenzoico , 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10123690
Ácido de 2-clorobenzoico , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123690
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10123690
Marca: Thermo Scientific Acros 159240050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-91-2
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00002412
Clave InChI IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
Nombre IUPAC Ácido 2-diclorobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139.0°C to 143.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 334
Índice Merck 15, 2125
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457826 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2023 Catalog Number159245000,159240050,159240020,159241000
Número de loteA0427699 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/09/2023 Catalog Number159245000,159240050,159240020,159241000
Número de loteA0385689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2022 Catalog Number159245000,159240050,159240020,159241000
Número de loteA0380785 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2022 Catalog Number159245000,159240050,159240020,159241000
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido de 2-clorobenzoico , 98 %, Thermo Scientific Chemicals >