Learn More
2-Cloroetanol, + 99 %, puro, Fisher Chemical
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Especificaciones
CAS | 107-07-3 |
Punto de fusión | -63°C |
Punto de ebullición | 129°C |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Fórmula molecular | C2H5ClO |
Número MDL | 2829 |
Cantidad | 500 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.51g/mol |
Forma física | Líquido |