Learn More
2-(Clorometil)-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15254298
compliance-icons
2-(Clorometil)-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254298
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15254298
Marca: Thermo Scientific Acros 453380050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41014-43-1
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD05664964
Clave InChI ANRDUCQCZKLSGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-1,3-benzoxazole, 2-chloromethyl benzo d oxazole, 2-chloromethyl benzoxazole, benzoxazole, 2-chloromethyl, chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethyl-benzooxazole, chloromethyl-benzoxazole, acmc-1aqt5
PubChem CID 2061989
Nombre IUPAC 2-(clorometilo)-1,3-benzoxazol
SMILES ClCC1=NC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
Punto de ebullición 80.0°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote344941 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2024 Catalog Number453380010,453380050
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-(Clorometil)-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >