Learn More
2-Clorometil-1,4-benzodioxano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366806
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2164-33-2
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00014666
Clave InChI AYPKYQSHFKQVDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxane, 2-chloromethyl-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxane, acmc-1cfd2, 2-chloromethyl-benzodioxane, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxan
PubChem CID 95320
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane
Punto de ebullición 96°C (0.4 mmHg)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 25 g
Beilstein 150153
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 97%