Learn More
2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
2- Chloropyridine is used as an intermediate chemical in the production of various pyrithione, for use in cosmetics, personal care products and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloropiridina se utiliza como producto químico intermedio en la producción de varias piritionas, para su uso en cosméticos, productos de cuidado personal y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (27 g/l).
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La 2-cloropiridina se utiliza como producto químico intermedio en la producción de varias piritionas, para su uso en cosméticos, productos de cuidado personal y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (27 g/l).
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloropyridine |
Punto de fusión | -46°C |
Densidad | 1.208 |
pH | 6 to 7 |
Punto de ebullición | 167°C to 170°C |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Índice de refracción | 1.532 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2822 |
Beilstein | 105788 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chloropyridine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Chloropyridine
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Cloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido