Learn More
2-Clorotioxantona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2-Chlorothioxanthone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-clorotioxantona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La 2-clorotioxantona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chlorothioxanthone |
Punto de fusión | 151°C to 154°C |
Temperatura de inflamación | 91°C (196°F) |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Partly miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.72 |
Porcentaje de pureza | 99% |