Learn More
MP Biomedicals™ Dieta con 2 % de colesterol
Alimento completo de rata con 2 % de colesterol añadido.
1161.76€ - 2513.26€
Especificaciones
Tipo de producto | Animal Diet |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Rodent diet |
Requisitos de almacenamiento | 2°C to 8°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11462751
|
MP Biomedicals™
0290469120 |
20 kg |
1161.76€
20 Kg |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11472751
|
MP Biomedicals™
0290469150 |
50 kg |
2513.26€
50 Kg |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- 2 % de colesterol
- Para dieta de roedores
- Sedimentos
Especificaciones
Animal Diet | |
Rodent diet | |
2°C to 8°C |