Learn More
2-Cumaranona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11408547 1 g 1 g
11418547 5 g 5 g
11428547 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11408547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18617.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-86-6
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.134
Número MDL MFCD00005856
Clave InChI ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
Nombre IUPAC 3H-1-benzofurano-2-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Coumaranone
Punto de fusión 47°C to 52°C
Densidad 1.22
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Beilstein 114689
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 99%