Learn More
(2-Cianoetil)trietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302216
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane is an ethoxylated silicate that has been used as a coating for aluminum and quartz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (2-cianoetil)trietoxisilano es un silicato etoxilado que se ha utilizado como recubrimiento para el aluminio y el cuarzo.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 919-31-3
Fórmula molecular C9H19NO3Si
Peso molecular (g/mol) 217.34
Número MDL MFCD00019851
Clave InChI GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f
PubChem CID 13522
Nombre IUPAC 3-trietoxisililpropanonitrilo
SMILES CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Nombre del producto químico o material (2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Cantidad 25 g
Beilstein 1776392
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.34
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.413
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.98