Learn More
2-Cianopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
It is employed as an important chemical intermediate for rimiterol hydrobromide and used as a bronchodilator. It is also used as intermediates of pharmaceutical and dye and pigment. It acts as a precursor of the respective amidate for protein modification via amidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como un importante intermediario químico para el bromhidrato de rimiterol y se utiliza como broncodilatador. También se utiliza como intermediario de productos farmacéuticos, colorantes y pigmentos. Actúa como precursor del amidato correspondiente para la modificación de proteínas a través de la amidación.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 67g/l.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se emplea como un importante intermediario químico para el bromhidrato de rimiterol y se utiliza como broncodilatador. También se utiliza como intermediario de productos farmacéuticos, colorantes y pigmentos. Actúa como precursor del amidato correspondiente para la modificación de proteínas a través de la amidación.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 67g/l.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Cyanopyridine |
Punto de fusión | 26°C to 28°C |
Densidad | 1.081 |
pH | 8.4 |
Punto de ebullición | 212°C to 214°C |
Temperatura de inflamación | 89°C (192°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.529 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 107710 |