Learn More
2-Ciclohexen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413170
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-67-3
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00001570
Clave InChI PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
PubChem CID 13198
Nombre IUPAC ciclohex-2-en-1-ol
SMILES C1CC=CC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexen-1-ol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9840g/mL
Punto de ebullición 164.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H9OH
Índice de refracción 1.4855
Cantidad 10 g
Beilstein 06,II,6
Gravedad específica 0.984
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.