Learn More
2-Ciclohexiletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455676
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en alcohol y dipropilenglicol. Soluble en agua (1750 mg/l a 25 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4442-79-9
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00001525
Clave InChI QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
PubChem CID 20508
Nombre IUPAC 2-Ciclohexiletanol
SMILES C1CCC(CC1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylethanol
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.92
Punto de ebullición 206°C to 207°C
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1000 g
Beilstein 1848152
Información de solubilidad Soluble in alcohol and dipropylene glycol. Soluble in water (1750mg/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 99%