missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Ciclopropilmetoxi)piridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11424520
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 902835-88-5
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.203
Número MDL MFCD07781136
Clave InChI AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553129
Nombre IUPAC 2-(ciclopropilmetoxi)piridina-3-carbaldehído
SMILES C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado