Learn More
Cytiva 2-D Protein Extraction Buffers
Designed to produce high spot resolution for 2-D gel analysis
Marca: Cytiva 28-9435-26
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Descripción
- Convenient way to prepare quality protein lysates
- Ready to mix buffers simplifies protein extraction preparation of cells and tissues
- Efficient and reproducible total protein extraction with yield
- Can also be used prior to 1-D electrophoresis, or for rehydrating IPG strips to 2-D electrophoresis
- Each package contains sufficient amounts of reagents to prepare 50mL buffer
Información de órdenes
Buffer is supplied as a dry powder that is rehydrated with the provided diluent.
Especificaciones
Clear | |
Contains <8M Urea, <5M Thiourea, <10% CHAPS | |
50 mL | |
15° to 30°C |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .