Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-ribosa, 99 %
Codice prodotto. p-99087 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize'
25 GR
5 GR
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10245720
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 153280050
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-67-5
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00135904
Clave InChI PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Sinónimo 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
Nombre IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-ribose
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.5% max.
Pérdida por secado 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2909
Rotación específica -57
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato