missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal trisódica de 2'-desoxiadenosina-5'-difosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15490427
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15490427

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65307.MB

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El 2'-desoxiadenosina 5'-difosfato se utiliza para la síntesis de oligonucleótidos de desoxiadenilato con enzimas como la polinucleotido fosforilasa de Escherichia coli. El dADP se utiliza como inhibidor de la poli(A) polimerasa bacteriana. El DeoxyADP puede usarse como sustrato o inhibidor alternativo para estudios sobre ATPasa y la especificidad de ADN y ARN polimerasa.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 72003-83-9
Fórmula molecular C10H15N5Na2O9P2
Peso molecular (g/mol) 457.18
Número MDL MFCD00083610,MFCD00083610
Clave InChI PMCITFSCGIPAKY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2'-deoxyadenosine-5'-diphosphate disodium salt
PubChem CID 131858105
SMILES [Na].[Na].NC1=C2N=CN(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Nombre IUPAC [({[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy]phosphonic acid disodium
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado