Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxicitidina
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2?-Deoxycytidine (deoxyC) is one of the deoxynucleosides which after phosphorylation to dCTP is used to synthesis DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. 2?-Deoxycytidine (deoxyC) is the substrate for deoxycytidine deaminase (EC 3.5.4.14) which converts it into 2?-deoxyuridine. 2?-Deoxycytidine is phosphorylated to the nucleotide dCMP by the enzyme deoxycytidine kinase (DCK).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-Desoxicitidina (deoxyC) es uno de los desoxinucleósidos que después de la fosforilación a dCTP se utilizan para la síntesis de ADN a través de varias polimerasas de ADN o transcriptasas reversa. La 2′-Desoxicitidina (deoxyC) es el sustrato de la desoxicitidina deaminasa (EC 3.5.4.14) que la convierte en 2′-desoxicitidina . La 2′-Desoxicitidina se fosforila al nucleótido dCMP por la enzima desoxicitidina quinasa (DCK).
Solubilidad
Soluble en agua, DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
La 2′-Desoxicitidina (deoxyC) es uno de los desoxinucleósidos que después de la fosforilación a dCTP se utilizan para la síntesis de ADN a través de varias polimerasas de ADN o transcriptasas reversa. La 2′-Desoxicitidina (deoxyC) es el sustrato de la desoxicitidina deaminasa (EC 3.5.4.14) que la convierte en 2′-desoxicitidina . La 2′-Desoxicitidina se fosforila al nucleótido dCMP por la enzima desoxicitidina quinasa (DCK).
Solubilidad
Soluble en agua, DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxycytidine |
Punto de fusión | 209°C to 211°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 87567 |
Información de solubilidad | Soluble in water,DMSO. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.22 |
Forma física | Polvo cristalino |