Learn More
Alfa Aesar™ 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10% w/w soln. in THF
Click to view available options
Cantidad:
5g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine |
CAS | 1053658-84-6 |
Fórmula molecular | C10H24NP |
Fórmula lineal | [(CH3)3C]2PCH2CH2NH2 |
Número MDL | MFCD11044862 |
Cantidad | 5g |
Número UN | UN2845 |
Sinónimo | 2-di-t-butylphosphino ethylamine, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 2-ditertbutylphosphino ethylamine, 2-aminoethyldi-tert-butylphosphine, 2-di-tert-butylphosphino ethanamine, 2-di-tert-butylphosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl di-tert-butyl phosphane, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 10 wt. % in thf |
Clave InChI | DZDGRVHIUYIMDS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C |