Learn More
2-(Di-terc-butilfosfino)etilamina, solución de 10 % en peso en THF, Thermo Scientific™
Catalog Number 11915951
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
CAS 1053658-84-6, 109-99-9
Color De incoloro a claro
Densidad 0.8800g/mL
Temperatura de inflamación −21°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H24NP
Fórmula lineal ((CH3)3C)2PCH2CH2NH2
Cantidad 2.5 mL
Gravedad específica 0.88
Sinónimo 2-di-t-butylphosphino ethylamine, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 2-ditertbutylphosphino ethylamine, 2-aminoethyldi-tert-butylphosphine, 2-di-tert-butylphosphino ethanamine, 2-di-tert-butylphosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl di-tert-butyl phosphane, 2-di-tert-butylphosphino ethylamine, 10 wt. % in thf
Clave InChI DZDGRVHIUYIMDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-diterc-butilfosfaniletanamina
Peso molecular (g/mol) 189.28
PubChem CID 57553001
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.28
Porcentaje de pureza 9 to 11%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10wt.% solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.