Learn More
2-(Difluorometoxi)benzaldehído, 97 % Código de producto.: 11389839
2-(Difluorometoxi)benzaldehído, 97 %
Código de producto. 11389839
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11389839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24272.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-(difluorometoxi) benzaldehído es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También interviene en la preparación de 4-(2-difluorometoxifenil)-sustituido 1,4-dihidropiridina 3,5-diésteres.
Solubilidad
Miscible en 2-propanol y ácido acético.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71653-64-0
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00042251
Clave InChI QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-difluoromethoxy benzaldehyde, 2-difluoromethoxy-benzaldehyde, o-difluoromethoxybenzaldehyde, 2-difloromethoxybenzaldehyde, pubchem2906, acmc-209ojk, difluoromethoxybenzaldehyde, ksc356m9l, zerenex zx009675, benzaldehyde, difluoromethoxy
PubChem CID 2736984
Nombre IUPAC 2-(difluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Densidad 1.284
Punto de ebullición 88°C to 90°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 1 g
Beilstein 389068
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with 2-propanol and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10187679 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de lote10143518 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de lote10186520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de loteD02Y017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Número de loteI09T009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Título del producto
2-(Difluorometoxi)benzaldehído, 97 % >