Learn More
2-(Diisopropilfosfina)etilamina, 10 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495746
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15495746
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60435.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1053657-14-9 | C8H20NP | 161.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1053657-14-9
Fórmula molecular C8H20NP
Peso molecular (g/mol) 161.23
Número MDL MFCD11044863
Clave InChI QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
PubChem CID 57552996
Nombre IUPAC 2-di(propan-2-il)fosfaniletanamina
SMILES CC(C)P(CCN)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. al 10 % p/p en THF