Learn More
Acetato de 2-dimetilaminoetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-115467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10647751 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10647751
Marca: Thermo Scientific Acros 408060250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421-89-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00041912
Clave InChI GOLSFPMYASLXJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino ethyl acetate, dimethylaminoethyl acetate, dimethylaminoethanol acetate, 2-dimethylaminoethanol acetate, acetic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acetic acid 2-dimethylaminoethyl ester, 2-dimethylamino ethanol acetic ester, acmc-1c2gl, 2-dimethylaminoethyl=acetate, 2-dimethylamino ethylacetate
PubChem CID 15013
Nombre IUPAC acetato de 2-(dimetilamino)etilo
SMILES CN(C)CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Dimethylaminoethyl acetate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COOCH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4155 to 1.4175
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Dimethylaminoethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.