Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(dimetilcarbamoil)piridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
88.44€ - 284.42€
Identificadores de productos químicos
CAS | 1006876-27-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H21BN2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 276.143 |
Número MDL | MFCD08458484 |
Clave InChI | RNCGUUHRBRONRG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-dimethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 2-n,n-dimthylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide |
PubChem CID | 57416491 |
Nombre IUPAC | N,N-dimetil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina-2-carboxamida |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)N(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15471396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54614.MD |
250 mg |
88.44€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15461396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54614.03 |
1 g |
284.42€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
1006876-27-2 | |
276.143 | |
RNCGUUHRBRONRG-UHFFFAOYSA-N | |
57416491 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)N(C)C |
C14H21BN2O3 | |
MFCD08458484 | |
n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-dimethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 2-n,n-dimthylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide | |
N,N-dimetil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina-2-carboxamida |
Especificaciones
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester | |
C14H21BN2O3 | |
n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-dimethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 2-n,n-dimthylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)N(C)C | |
276.143 | |
276.14 |
1006876-27-2 | |
MFCD08458484 | |
RNCGUUHRBRONRG-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimetil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina-2-carboxamida | |
57416491 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.