Learn More
2-(Difenilfosfino)etiltrietoxisilano, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10443745
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18586-39-5
Fórmula molecular C20H29O3PSi
Peso molecular (g/mol) 376.51
Número MDL MFCD00015125
Clave InChI HLXCYTXLQJWQFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diphenylphosphino ethyltriethoxysilane, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphine, phosphine, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphane, phosphine,diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, triethoxysilyl ethyl diphenylphosphine, ksc268s0d
PubChem CID 87708
Nombre IUPAC diphenyl[2-(triethoxysilyl)ethyl]phosphane
SMILES CCO[Si](CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 182.0°C (1.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 134.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.51
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.