Learn More
ácido 2-etoxi-5-(trifluorometil) bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449895
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15449895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52541.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850593-10-1
Fórmula molecular C9H10BF3O3
Peso molecular (g/mol) 233.981
Número MDL MFCD06801695
Clave InChI IOCXELVDHLDNMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 6-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-ethoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, akos brn-0565, acmc-209q3k, 2-ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronicacid
PubChem CID 23005337
Nombre IUPAC ácido [2-etoxi-5-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)OCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.98
Porcentaje de pureza 98%