Learn More
Ácido 2-etoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
2-Ethoxybenzoic acid is used in thermally induced solvent-free reactions of triphenylbismuth with a series of thiols and carboxylic acids. It serves as an active component of dental cement. Further, it prevents the entry of root-canal pathogens into periapical regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-etoxibenzoico se utiliza en reacciones termoinducidas sin disolventes de trifenilbismuto con una serie de tioles y ácidos carboxílicos. Sirve como un componente activo del cemento dental. Además, impide la entrada de patógenos de conducto radicular en regiones periapicales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
El ácido 2-etoxibenzoico se utiliza en reacciones termoinducidas sin disolventes de trifenilbismuto con una serie de tioles y ácidos carboxílicos. Sirve como un componente activo del cemento dental. Además, impide la entrada de patógenos de conducto radicular en regiones periapicales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxybenzoic acid |
Punto de fusión | 19°C to 20°C |
Densidad | 1.105 |
Punto de ebullición | 174°C to 175°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.541 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2691039 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |