Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-etoxipiridina-5-borónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2-Ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester is used as raw material for synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-etoxipiridina-5-borónico se utiliza como materia prima para la síntesis de productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,019 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El éster de pinacol de ácido 2-etoxipiridina-5-borónico se utiliza como materia prima para la síntesis de productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,019 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water (0.019g/L) (25°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.12 |
Porcentaje de pureza | 99% |