Learn More
2-Etil-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. 2-Ethyl-1-butanol is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as novel branched Alkyl carbamates, acting as anticonvulsant agent. It is also a solvent used for various organic synthesis, separation processes and ionic liquids, and solvent mixtures for pharmaceutical applications . It is also used to make penetrating oils, corrosion inhibitors, plasticizers, and perfumes; as cleaning agent for printed circuits; and to improve flow of paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como agente de perfumería en la industria cosmética. El 2-etil-1-butanol se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos, como nuevos carbamatos de alquilo ramificados, donde actúa como agente anticonvulsivo. También es un disolvente utilizado para diversos procesos de síntesis orgánica, separación y líquidos iónicos, y mezclas de disolventes para aplicaciones farmacéuticas. También se utiliza para hacer aceites penetrantes, inhibidores de corrosión, plastificadores y perfumes; como agente de limpieza para circuitos impresos; y para mejorar el flujo de pinturas y barnices.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml a 25 °C), alcohol, éter y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-1-butanol |
Punto de fusión | -52°C |
Punto de ebullición | 146°C to 148°C |
Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN1987 |
Beilstein | 1731254 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.18 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244031 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | B21026.0F,B21026.AP,B21026.AE |
10121831 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B21026.0F,B21026.AP,B21026.AE |
10172985 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B21026.0F,B21026.AP,B21026.AE |
10182517 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B21026.0F,B21026.AP,B21026.AE |
10212231 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B21026.0F,B21026.AP,B21026.AE |
Seguridad y manipulación
- 2-Ethyl-1-butanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Ethyl-1-butanol