Learn More
2-Etil-3-metoxipiracina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11442488
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25680-58-4
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00006129
Clave InChI DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy, 3-ethyl-2-methoxypyrazine, unii-zbm5ld0we9, 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine, zbm5ld0we9, 2-methoxy-3-ethyl pyrazine, pyrazine, 3-ethyl-2-methoxy, acmc-20ai24, ksc494q2n
PubChem CID 33135
Nombre IUPAC 2-etil-3-metoxipiracina
SMILES CCC1=NC=CN=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Densidad 1.048
Punto de ebullición 90°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-ethyl-3-methoxy-pyrazine